Print…
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24415-1G OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA 0 EUR
APOSOR24415-1G APOSOR24415-5G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 96…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068157
Número CAS: 105675-85-2