Print…
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 328 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Fórmula: C₄H₅NOS
Peso Molecular: 115.15 g/mol
Ponto de ebulição: 226…227 °C
Densidade: 1.176 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173920
Número CAS: 59463-56-8