Print…
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₇H₅ClN₂S
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205201
Número CAS: 43088-67-1