Print…
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.5 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₇NO₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052073
Número CAS: 81321-15-5