Print…
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 236 EUR
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 259…260 °C
Densidade: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040750
Número CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2