Print…
Aluminon
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
Aluminon
Aluminon
Fórmula: C₂₂H₂₃N₃O₉
Ponto de Fusão: 220…225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040925
Número CAS: 569-58-4
EINECS: 209-319-1