Print…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24245-25G OR24245-5G OR24245-100G
APOSOR24245-25GEA 55.1 EUR
APOSOR24245-25G APOSOR24245-5G APOSOR24245-100G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 90…92 °C/1mmHg
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466340
Número CAS: 1904-31-0