Print…
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂S
Ponto de Fusão: 98…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051633
Número CAS: 56278-50-3