2-Bromo-p-cresol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G
OR2424-25G
OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA
66.7
EUR
APOSOR2424-100G
APOSOR2424-25G
APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Fórmula:
C₇H₇BrO Ponto de ebulição: 213…214 °C Ponto de Fusão: 16 °C Densidade: 1,547 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002151 Número CAS: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |