Print…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 34.8 EUR
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Fórmula: C₁₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 252.27 g/mol
Ponto de Fusão: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022990
Número CAS: 644-34-8