Print…
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 98.6 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄
Peso Molecular: 188.23 g/mol
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00833024
Número CAS: 149554-29-0