Print…
Sulphur trioxide pyridine complex
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 40.6 EUR
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Peso Molecular: 159.16 g/mol
Ponto de Fusão: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012437
Número CAS: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8 II