Print…
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 0 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Fórmula: C₉H₁₁ClO₅S
Ponto de ebulição: 110…114 °C/0,05mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934807
Número CAS: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III