Print…
Cloreto de 2,4-dimetilbenzoílo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
Cloreto de 2,4-dimetilbenzoílo
Cloreto de 2,4-dimetilbenzoílo
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 82 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798005
Número CAS: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II