Print…
(Methylsulphonyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl phenyl sulphone
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 21.9 EUR
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulphonyl)benzene
(Methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014741
Número CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8