Print…
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 0 EUR
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₈O₄
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836162
Número CAS: 42858-60-6