Print…
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Fórmula: C₈H₈ClNS
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00278249
Número CAS: 17518-48-8