Print…
4-Iodo-m-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 0 EUR
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylene 98%
4-Iodo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉I
Ponto de ebulição: 105…108 °C/5mmHg
Densidade: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013706
Número CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4