Print…
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃S
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00084927
Número CAS: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III