Print…
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 60.9 EUR
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Fórmula: C₇H₁₁NO₂S
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085157
Número CAS: 10442-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III