Print…
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 98.6 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₂N₂O₂S
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052580
Número CAS: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III