Print…
Chitin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2403-250G OR2403-25G
APOSOR2403-250GEA 134 EUR
APOSOR2403-250G APOSOR2403-25G
Chitin
Chitin
Fórmula: C₃₀H₅₀N₄O₁₉
Peso Molecular: 233.26 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466914
Número CAS: 1398-61-4