Print…
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 171 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₅S
Peso Molecular: 236.63 g/mol
Ponto de Fusão: 168…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052974
Número CAS: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8 III