Print…
2,2'-Dipyridyl disulphide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 108 EUR
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide
2,2'-Dipyridyl disulphide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S₂
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006287
Número CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1