Print…
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 36.4 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₁H₂₂BrP
Peso Molecular: 385.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011843
Número CAS: 6228-47-3