Print…
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 331 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₆ClNO
Peso Molecular: 167.59 g/mol
Ponto de ebulição: 107 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 20…24 °C
Densidade: 1.224 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013858
Número CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1 II