Print…
2-Propynylurea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 77 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
2-Propynylurea
2-Propynylurea
Fórmula: C₄H₆N₂O
Ponto de Fusão: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052817
Número CAS: 5221-62-5