Print…
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 0 EUR
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorobenzhydrol
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fórmula: C₁₃H₁₀Cl₂O
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000629
Número CAS: 90-97-1