Print…
Furan-2-carbothioamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23914-1G OR23914-250MG OR23914-500MG OR23914-2.5G OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA 119 EUR
APOSOR23914-1G APOSOR23914-250MG APOSOR23914-500MG APOSOR23914-2.5G APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935200
Número CAS: 17572-09-7