Print…
Myosmine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR23912-1G OR23912-5G OR23912-10G
APOSOR23912-1GEA 306 EUR
APOSOR23912-1G APOSOR23912-5G APOSOR23912-10G
Myosmine 98%
Myosmine
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052019
Número CAS: 532-12-7