Print…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 26.1 EUR
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Ponto de ebulição: 105 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052536
Número CAS: 88398-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III