Print…
4-Phenylbutyric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 94.4 EUR
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
4-Phenylbutyric acid 98%
4-Phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 165 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004403
Número CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8