Print…
3,5-Di-tert-butylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Fórmula: C₁₄H₂₃N
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134096
Número CAS: 2380-36-1