Print…
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010294
Número CAS: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II