Print…
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 368 EUR
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅Cl₂N
Peso Molecular: 186.0400 g/mol
Ponto de ebulição: 273…276 °C
Ponto de Fusão: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045606
Número CAS: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III