Print…
3,3,5-Trimethylheptane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2380-1ML OR2380-5ML
APOSOR2380-1MLEA 429 EUR
APOSOR2380-1ML APOSOR2380-5ML
3,3,5-Trimethylheptane
3,3,5-Trimethylheptane
Fórmula: C₁₀H₂₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 7154-80-5
UN: 1993
ADR: 3,III