Print…
2,4,6-Trimethylheptane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 0 EUR
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Fórmula: C₁₀H₂₂
Ponto de ebulição: 144…147 °C
Densidade: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III