Print…
2,3-Dibromothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 24.8 EUR
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromothiophene 98%
2,3-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Peso Molecular: 241.93 g/mol
Ponto de ebulição: 214…216 °C
Ponto de Fusão: -17.5
Densidade: 2.137 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005418
Número CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3 III