Print…
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 115 EUR
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₁Cl₂NS
Ponto de ebulição: 152…154 °C/0,7mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052684
Número CAS: 48133-71-7
UN: 3259
ADR: 8,III