Print…
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 244 EUR
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Fórmula: C₆H₃Br₂Cl₂N
Peso Molecular: 319.81 g/mol
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052815
Número CAS: 113571-15-6