Print…
2,3-Diclorobenzonitrilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 84.1 EUR
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Diclorobenzonitrilo
2,3-Diclorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 114 °C/6mmHg
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016372
Número CAS: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III