Print…
Pivaloylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 34.8 EUR
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Fórmula: C₇H₁₁NO
Peso Molecular: 125.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125…126 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010208
Número CAS: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III