Print…
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 0 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 201…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002568
Número CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
UN: 3261
ADR: 8,II