Print…
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 105 EUR
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Fórmula: C₇H₅NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052586
Número CAS: 33898-90-7