Print…
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 493 EUR
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052209
Número CAS: 70019-41-9