Print…
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016862
Número CAS: 16700-55-3