Print…
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 105 EUR
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Fórmula: C₉H₂₂N₂O
Peso Molecular: 174.288 g/mol
Ponto de ebulição: 50…55 °C/15mmHg
Densidade: 0.844 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042858
Número CAS: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
UN: 1993
ADR: 3 III