Print…
1,10-Fenantrolina monohidratado
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 58 EUR
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Fenantrolina monohidratado
1,10-Fenantrolina monohidratado
Fórmula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 97…104 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149973
Número CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III