Print…
Ácido 4-Clorosalicílico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 0 EUR
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
Ácido 4-Clorosalicílico 98%
Ácido 4-Clorosalicílico
Fórmula: C₇H₅ClO₃
Ponto de Fusão: 209…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002449
Número CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7