Print…
Mucic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2356-100G OR2356-1KG OR2356-500G
APOSOR2356-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2356-100G APOSOR2356-1KG APOSOR2356-500G
Mucic acid 97%
Mucic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₈
Ponto de Fusão: 210…230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004239
Número CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0